Få mere at vide
Osmium Standard: Os @ 10 μg/ml i 5% HCl, VHG™
Artikelnummer. 17943036
Skift visning
Mængde:
100 ml
Artikelnummer. Mængde
17943036 100 ml
1 options
Artikelnummer. 17943036 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGLOSH100
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Osmium Standard: Os @ 10 μg/ml i 5% HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Osmium
CAS 4-2-7440
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Osmium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Os
Koncentration 10 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Os
InChI formel InChI=1S/Os
SMIL [Os]
IUPAC navn osmium
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HCl
Molekylvægt (g/mol) 190.23
Mængde 100 ml
Formel vægt 191,961 g/mol