Få mere at vide
Osmiumpulver, -200 mesh, 99,8% (metalbasis)
Artikelnummer. 11391799
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11391799 5 g 5g
11301809 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391799 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012446.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-04-2 | Os | 190,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4-2-7440
Molekylær formel Os
Molekylvægt (g/mol) 190.23
MDL nummer MFCD00011147
InChI nøgle SYQBFIAQOQZEGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ion, metallic, osmium, elemental, unii-2e7m255opy, os4, osmio, hydrido, hydride, atom, powder
PubChem CID 23937
ChEBI CHEBI:30687
IUPAC navn osmium
SMIL [Os]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Osmium powder
Mængde 5 g
Maskestørrelse −200 Mesh
Lugt Stærk
Form Pulver
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3089
Procent renhed 99.8%