Få mere at vide
Osmium powder, -20 mesh, 99.95% (metals basis)
Artikelnummer. p-4408753
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11369197
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039998.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-04-2 | Os | 190.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4-2-7440
PubChem CID 23937
ChEBI CHEBI:30687
IUPAC navn osmium
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Osmium powder
Mængde 1 g
Maskestørrelse -20 Mesh
Analyseprocentområde 99.95% (metals basis)
Molekylær formel Os
MDL nummer MFCD00011147
Synonym ion, metallic, osmium, elemental, unii-2e7m255opy, os4, osmio, hydrido, hydride, atom, powder
InChI nøgle SYQBFIAQOQZEGI-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Os]
Molekylvægt (g/mol) 190.23