Få mere at vide
Osmium powder, -20 mesh, 99.95% (metals basis)
Artikelnummer. 11359197
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11359197 5 g 5g
11369197 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11359197 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039998.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-04-2 | Os | 190.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4-2-7440
PubChem CID 23937
ChEBI CHEBI:30687
IUPAC navn osmium
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Osmium powder
Mængde 5 g
Maskestørrelse -20 Mesh
Analyseprocentområde 99.95% (metals basis)
Molekylær formel Pd
MDL nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
InChI nøgle KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Pd]
Molekylvægt (g/mol) 106.42