Få mere at vide
Osmium, plasma standard solution, Specpure™ Os 1000μg/mL
Artikelnummer. 11361449
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
Artikelnummer. 11361449
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013871.AD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Osmium, plasmastandardopløsning anvendes som standardopløsning i analytisk kemi og atomabsorptionsspektroskopi. Det bruges også som en enkelt-element standardløsning til plasmaemissionsspektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00011147
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Osmium plasma standard solution
Navn note Os 1000μg/mL
Fysisk form Væske
FN nummer UN1789
Opløselighed Miscible with water
Mængde 50 mL
Grad Specpure