Få mere at vide
Osmium(IV) oxide, Os 83% min
Artikelnummer. 11378298
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
Artikelnummer. 11378298
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039497.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12036-02-1 | O2Os | 222.228 g/mol
De modificerede elektroder med osmiumoxid/hexacyanouthenatfilm spiller en vigtig rolle for den elektrokatalytiske reaktion af katekolaminer og svovloxoanioner. Anvendes som katalysator. Metallisk osmium eller en osmiumoxid-rutheniumcyanidfilm modificerede grafitelektroder spiller en væsentlig rolle for bestemmelsen af biogene aminer fra elektrokatalytiske reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12036-02-1
Molekylær formel O2Os
Molekylvægt (g/mol) 222.228
MDL nummer MFCD00011150
InChI nøgle XSXHWVKGUXMUQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym osmium iv oxide, osmium dioxide, osmium oxide oso2 6ci,7ci,8ci,9ci, osmium iv-oxid, acmc-1btxg, osmium iv oxide, os
PubChem CID 187574
IUPAC navn dioxosmium
SMIL O=[Os]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Osmium(IV) oxide
Farve Sort
Fysisk form Fast stof
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in cold water.
Formel vægt 222.2
Udseende Black powder
Tæthed 11.4