Få mere at vide
Osmium(III)chloridtrihydrat, Premion™ , 99,99 % (metalbasis), Os 52-56 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050030
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11317738 0.25 g 0.25g
11327738 1 g 1g
11307738 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11317738 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033480.01
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 135296-80-9 | Cl3H6O3Os | 350.625 g/mol
Osmium(III)chloridtrihydrat anvendes som reagens til fremstilling af dichlordihydridoosmiumkomplekser. Det er også nyttigt som udgangsmaterialer og en effektiv alkanoxidationskatalysator i nærvær af pyridin og hydrogenoxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 135296-80-9
Molekylær formel Cl3H6O3Os
Molekylvægt (g/mol) 350.625
MDL nummer MFCD00011148
InChI nøgle UACQLNPCDXDCID-UHFFFAOYSA-K
Synonym osmium iii chloride trihydrate, osmium trichloride trihydrate, cl3os.3h2o, acmc-20ak04, trichloroosmium-water 1/3, trichloroosmium trihydrate, osmium iii chloride trihydrate, premion
PubChem CID 57348105
IUPAC navn trichlorosmium;trihydrat
SMIL O.O.O.Cl[Os](Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Osmium(III) chloride trihydrate
Smeltepunkt (decomposition)
Farve Sort-rød
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 0.25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel OsCl3·3H2O
FN nummer UN3260
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 350.60 (296.56 Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Grad Premion
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Os 52 to 56%