Få mere at vide
Osmium(III) chloride hydrate
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 mg
2.5 g
Emballage:
Glasflaske
missing translation for 'unitSize'
2.5g
500mg
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | Osmium(III) chloride hydrate |
| Smeltepunkt | >500.0°C |
| Farve | Sort til rød |
| Fysisk form | Krystaller eller pulver |
| Mængde | 2.5 g |
| Lineær formel | OsCl3·xH2O |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: soluble |
| IUPAC navn | trichlorosmiumhydrat |
| Formel vægt | 296.56 |
| Emballage | Glasflaske |
RUO– Kun brug til forskning
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu