Få mere at vide
Osmium(III) chloride hydrate
Artikelnummer. 10450351 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
2.5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10450351 500 mg Glasflaske 500mg
10721555 2.5 g Glasflaske 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10450351 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 318705000
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 14996-60-2 | Cl3H2OOs | 314.60 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14996-60-2
Molekylær formel Cl3H2OOs
Molekylvægt (g/mol) 314.60
MDL nummer MFCD00149815
InChI nøgle KHHOLOMEVBPRQY-UHFFFAOYSA-K
Synonym osmium iii chloride hydrate, osmium chloride oscl3 , hydrate 8ci,9ci, trichloroosmium hydrate, cl3os.h2o, trichloroosmium-water 1/1
PubChem CID 16211485
SMIL O.Cl[Os](Cl)Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale Osmium(III) chloride hydrate
Smeltepunkt >500.0°C
Farve Sort til rød
Fysisk form Krystaller eller pulver
Mængde 500 mg
Lineær formel OsCl3·xH2O
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
IUPAC navn trichlorosmium;hydrat
Formel vægt 296.56
Emballage Glasflaske
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Osmium(III) chloride hydrate
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Hazard Statement
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
Precautionary Statement
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Osmium(III) chloridehydrate