Få mere at vide
Osmium, 99,9%, (spormetalbasis)
Artikelnummer. 10531844 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10531844 1 g Glasflaske 1g
10045483 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10531844 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 385160010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-04-2 | Os | 190,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4-2-7440
Molekylær formel Os
Molekylvægt (g/mol) 190.23
MDL nummer MFCD00011147
InChI nøgle SYQBFIAQOQZEGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ion, metallic, osmium, elemental, unii-2e7m255opy, os4, osmio, hydrido, hydride, atom, powder
PubChem CID 23937
ChEBI CHEBI:30687
IUPAC navn osmium
SMIL [Os]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Osmium
Farve Sort
Smeltepunkt 3045,0 °C
Kogepunkt 5027,0 °C
Mængde 1 g
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 99.90%
Form Pulver
Lineær formel Os
Merck Index 15, 6988
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig.
Formel vægt 190.2
Procent renhed 99.9%
Grad Spormetalbasis