Få mere at vide
Osmium 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10045483 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10045483
Brand: Thermo Scientific Acros 385160050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-04-2 | Os | 190.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4-2-7440
Molekylær formel Os
Molekylvægt (g/mol) 190.23
MDL nummer MFCD00011147
InChI nøgle SYQBFIAQOQZEGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ion, metallic, osmium, elemental, unii-2e7m255opy, os4, osmio, hydrido, hydride, atom, powder
PubChem CID 23937
ChEBI CHEBI:30687
IUPAC navn osmium
SMIL [Os]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Osmium
Farve Sort
Smeltepunkt 3045.0°C
Kogepunkt 5027.0°C
Mængde 5 g
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 99.90%
Form Pulver
Lineær formel Os
Merck Index 15, 6988
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vægt 190.2
Procent renhed 99.9%
Grad Spormetalbasis