missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Osimertinib N'-Oxide, TRC

Artikelnummer. 30426229
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426229 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30426229 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO7022755MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1975982-94-5
Molekylær formel C28H33N7O3
Molekylvægt (g/mol) 515.61
Synonym Osimertinib Impurity M
IUPAC navn 2-[5-methoxy-N-methyl-4-[[4-(1-methylindol-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]-2-(prop-2-enoylamino)anilino]-N,N-dimethylethanamine oxide
SMIL COc1cc(N(C)CC[N+](C)(C)[O-])c(NC(=O)C=C)cc1Nc2nccc(n2)c3cn(C)c4ccccc34

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Osimertinib N'-Oxide
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C28H33N7O3/c1-7-27(36)30-22-16-23(26(38-6)17-25(22)33(2)14-15-35(4,5)37)32-28-29-13-12-21(31-28)20-18-34(3)24-11-9-8-10-19(20)24/h7-13,16-18H,1,14-15H2,2-6H3,(H,30,36)(H,29,31,32)
Formel vægt 515.2645
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.