Få mere at vide
Osimertinib, Mikromol™
Artikelnummer. 18000330
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18000330 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18000330 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3918.000250
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Osimertinib
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Osimertinib
CAS 1421373-65-0
Analyt- eller komponentnavne Osimertinib
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C28 H33 N7 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-Propenamide, N-[2-[[2-(dimethylamino)ethyl]methylamino]-4-methoxy-5-[[4-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-, N-[2-[[2-(Dimethylamino)ethyl]methylamino]-4-methoxy-5-[[4-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-2-propenamide, AZD 9291, Osimertinib, Tagrisso
InChI formel InChI=1S/C28H33N7O2/c1-7-27(36)30-22-16-23(26(37-6)17-25(22)34(4)15-14-33(2)3)32-28-29-13-12-21(31-28)20-18-35(5)24-11-9-8-10-19(20)24/h7-13,16-18H,1,14-15H2,2-6H3,(H,30,36)(H,29,31,32)
SMIL COc1cc(N(C)CCN(C)C)c(NC(=O)C=C)cc1Nc2nccc(n2)c3cn(C)c4ccccc34
IUPAC navn N-[2-[2-(dimethylamino)ethyl-methylamino]-4-methoxy-5-[[4-(1-methylindol-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl]prop-2-enamide
Molekylvægt (g/mol) 499.61
Mængde 250 mg
Formel vægt 499.2696 g/mol