missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Osimertinib, MedChemExpress
Beskrivelse
Osimertinib (AZD9291) is a covalent, orally active, irreversible, and mutant-selective EGFR inhibitor with an apparent IC50 of 12 nM against L858R and 1 nM against L858R/T790M, respectively. Osimertinib overcomes T790M-mediated resistance to EGFR inhibitors in lung cancer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Osimertinib |
| CAS | 1421373-65-0 |
| Farve | Light Brown |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C28H33N7O2 |
| Mængde | 200 mg |
| Synonym | AZD-9291 Mereletinib |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 62.5 mg/mL (125.10 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | C=CC(NC1=CC(NC2=NC=CC(C3=CN(C)C4=C3C=CC=C4)=N2)=C(OC)C=C1N(CCN(C)C)C)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 499.61 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?