missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Osimertinib-13CD3, TRC

Artikelnummer. 30422099
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30422099 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30422099 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO7022772.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Osimertinib-13CD3
CAS 2254100-49-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C2713CH30D3N7O2
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C28H33N7O2/c1-7-27(36)30-22-16-23(26(37-6)17-25(22)34(4)15-14-33(2)3)32-28-29-13-12-21(31-28)20-18-35(5)24-11-9-8-10-19(20)24/h7-13,16-18H,1,14-15H2,2-6H3,(H,30,36)(H,29,31,32)/i4+1D3
SMIL [2H][13C]([2H])([2H])N(CCN(C)C)c1cc(OC)c(Nc2nccc(n2)c3cn(C)c4ccccc34)cc1NC(=O)C=C
IUPAC navn N-[2-[2-(dimethylamino)ethyl-(trideuterio(1^{13}C)methyl)amino]-4-methoxy-5-[[4-(1-methylindol-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl]prop-2-enamide
Molekylvægt (g/mol) 503.62
Formel vægt 503.2918
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.