Få mere at vide
OSI-420-D4, Free Base (Desmethyl Erlotinib-D4), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-O-Desmethylerlotinib phenyl-2,4,5,6-d4 |
| CAS | 1216420-11-9 |
| Molekylær formel | C21 2H4 H17 N3 O4 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 2-[7-(2-Methoxyethoxy)-4-[(2,3,4,6-tetradeuterio-5-ethynylphenyl)amino]quinazolin-6-yl]oxyethanol, 2-[[4-[(3-Ethynylphenyl-2,4,5,6-d4)amino]-7-(2-methoxyethoxy)-6-quinazolinyl]oxy]ethanol, CP 473420-d4, Desmethyl erlotinib-d4, OSI-420-d4 (free base), 6-O-Desmethylerlotinib-D4 (phenyl-2,4,5,6-D4), N-(3-Ethynylphenyl-2,4,5,6-d4)-6-(2-hydroxyethoxy)-7-(2-methoxyethoxy)-4-quinazolinamine |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21N3O4/c1-3-15-5-4-6-16(11-15)24-21-17-12-19(27-8-7-25)20(28-10-9-26-2)13-18(17)22-14-23-21/h1,4-6,11-14,25H,7-10H2,2H3,(H,22,23,24)/i4D,5D,6D,11D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(Nc2ncnc3cc(OCCOC)c(OCCO)cc23)c([2H])c(C#C)c1[2H] |
| IUPAC navn | 2-[7-(2-methoxyethoxy)-4-(2,3,4,6-tetradeuterio-5-ethynylanilino)quinazolin-6-yl]oxyethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 383.43 |
| Formel vægt | 383.1783 |