Få mere at vide
Oseltamivir Phosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oseltamivir Phosphate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H28N2O4.H3O4P/c1-5-12(6-2)22-14-9-11(16(20)21-7-3)8-13(17)15(14)18-10(4)19;1-5(2,3)4/h9,12-15H,5-8,17H2,1-4H3,(H,18,19);(H3,1,2,3,4)/t13-,14+,15+;/m0./s1 |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 410.1818 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |