Få mere at vide
Oseltamivirfosfat, Mikromol™
Beskrivelse
Oseltamivirfosfat
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oseltamivir Phosphate |
| CAS | 204255-11-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Oseltamivir Phosphate |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C16 H28 N2 O4 . H3 O4 P |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Oseltamivir phosphate, Ethyl (3R,4R,5S)-4-acetamido-5-amino-3-(1-ethylpropoxy)cyclohex-1-ene-1-carboxylate phosphate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H28N2O4.H3O4P/c1-5-12(6-2)22-14-9-11(16(20)21-7-3)8-13(17)15(14)18-10(4)19;1-5(2,3)4/h9,12-15H,5-8,17H2,1-4H3,(H,18,19);(H3,1,2,3,4)/t13-,14+,15+;/m0./s1 |
| SMIL | CCOC(=O)C1=C[C@@H](OC(CC)CC)[C@H](NC(=O)C)[C@@H](N)C1.OP(=O)(O)O |
| IUPAC navn | ethyl (3R,4R,5S)-4-acetamido-5-amino-3-pentan-3-yloxycyclohexen-1-carboxylat; Fosforsyre |
| Vis mere |