Få mere at vide
Oseltamivir phosphate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16407236
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16407236 100 mg -
16451826 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16407236 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17016
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Oseltamivir phosphate (GS 4104) is a neuraminidase inhibitor recommended for the treatment and prophylaxis of influenza A and B.
Oseltamivir phosphate (GS 4104) is a neuraminidase inhibitor recommended for the treatment and prophylaxis of influenza A and B.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oseltamivir phosphate
CAS 204255-11-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H31N2O8P
Mængde 100 mg
Synonym GS 4104
Opløselighedsinformation H2O : 100 mg/mL (243.66 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (243.66 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(OCC)C1=C[C@H]([C@@H]([C@H](C1)N)NC(C)=O)OC(CC)CC.OP(O)(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 410.4
Formel vægt 410.4
Procent renhed 98.18%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus