Få mere at vide
Oseltamivirfosfat, LoGiCal
Artikelnummer. 30460655
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460655 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30460655 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1239.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oseltamivir Phosphate
CAS 204255-11-8
Analyt- eller komponentnavne Oseltamivir Phosphate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H28 N2 O4 . H3 O4 P
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Oseltamivir phosphate, Ethyl (3R,4R,5S)-4-acetamido-5-amino-3-(1-ethylpropoxy)cyclohex-1-ene-1-carboxylate phosphate
InChI formel InChI=1S/C16H28N2O4.H3O4P/c1-5-12(6-2)22-14-9-11(16(20)21-7-3)8-13(17)15(14)18-10(4)19;1-5(2,3)4/h9,12-15H,5-8,17H2,1-4H3,(H,18,19);(H3,1,2,3,4)/t13-,14+,15+;/m0./s1
Løsningstype Fedt
SMIL CCOC(=O)C1=C[C@@H](OC(CC)CC)[C@H](NC(=O)C)[C@@H](N)C1.OP(=O)(O)O
IUPAC navn ethyl (3R,4R,5S)-4-acetamido-5-amino-3-pentan-3-yloxycyclohexen-1-carboxylat; Fosforsyre
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 410.4
Mængde 10 mg
Formel vægt 410,1818 g/mol