Få mere at vide
Oseltamivirphosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15698715 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15698715 1 g 1g
15608725 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15698715 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 461170010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    517.17 DKK
    465.65 DKK / 1g
    Spare 51.52 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 204255-11-8
Molekylær formel C16H28N2O4·H3PO4
Molekylvægt (g/mol) 410.4
InChI nøgle PGZUMBJQJWIWGJ-ONAKXNSWSA-N
Synonym oseltamivir phosphate, tamiflu, oseltamir phosphate, unii-4a3o49ngez, 4a3o49ngez, ethyl 3r,4r,5s-4-acetamido-5-amino-3-pentan-3-yloxy cyclohex-1-ene-1-carboxylate phosphate, ethyl 3r,4r,5s-4-acetamido-5-amino-3-1-ethylpropoxy-1-cyclohexene-1-carboxylate phosphate 1:1, osteltamivir phosphate, 3r-3alpha,4beta,5alpha-ethyl 4-acetylamino-5-amino-3-1-ethylpropoxy-1-cyclohexene-1-carboxylate phosphate 1:1
PubChem CID 78000
ChEBI CHEBI:7799
IUPAC navn ethyl (3R,4R,5S)-4-acetamido-5-amino-3-pentan-3-yloxycyclohexen-1-carboxylat;phosphorsyre
SMIL CCC(CC)OC1C=C(CC(C1NC(=O)C)N)C(=O)OCC.OP(=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oseltamivir phosphate
Farve Hvid til Off-White
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 410.4
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oseltamivir phosphate, 98%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Oseltamivir phosphate