Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Oseltamivir phosphate
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18735506
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18735506 100 mg
1 options
Artikelnummer. 18735506 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7224/100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Influenza virus neuraminidase inhibitor; antiviral prodrug
Oseltamivir phosphate is a viral neuraminidase inhibitor prodrug; metabolized to GS 4071. Metabolite exhibits potent inhibition of neuraminidase from multiple influenza strains (IC50 values range from 0.3 to 2 nM). Inhibits cellular effects of influenza infection in vitro (IC50 values range from 0.6 to 150 nM). Displays highest potency against H1N1 and H3N2 influenza A strains. Inhibits H1N1 influenza infection in mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl (3 R,4 R,5 S)-4-Acetamido-5-amino-3-(pentan-3-yloxy)cyclohex-1-ene-1-carboxylate phosphate
CAS 204255-11-8
Mængde 100 mg
Mål Hydrolase Inhibitors
Molekylær formel C16H28N2O4.H3PO4
Renhed 0.98