missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Oseltamivir Namino-fructosyl Conjugate, TRC

Artikelnummer. 17947734
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17947734 50 mg
17937454 25 mg
17907714 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17947734 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO70101550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2413185-85-8
Molekylær formel C22H38N2O9
Molekylvægt (g/mol) 474.55
IUPAC navn Ethyl (4R,5S)-4-Acetamido-3-(pentan-3-yloxy)-5-((((3S,4R,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)methyl)amino)cyclohex-1-ene-1-carboxylate
SMIL O=C(OCC)C1=CC(OC(CC)CC)[C@H](NC(C)=O)[C@@H](NCC2(OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)O)C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Oseltamivir Namino-fructosyl Conjugate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C22H38N2O9/c1-5-14(6-2)33-17-9-13(21(29)31-7-3)8-15(18(17)24-12(4)25)23-11-22(30)20(28)19(27)16(26)10-32-22/h9,14-20,23,26-28,30H,5-8,10-11H2,1-4H3,(H,24,25)/t15-,16+,17?,18+,19+,20-,22?/m0/s1
Formel vægt 474.26
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.