missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Oseltamivir Namino-fructosyl Conjugate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oseltamivir Namino-fructosyl Conjugate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H38N2O9/c1-5-14(6-2)33-17-9-13(21(29)31-7-3)8-15(18(17)24-12(4)25)23-11-22(30)20(28)19(27)16(26)10-32-22/h9,14-20,23,26-28,30H,5-8,10-11H2,1-4H3,(H,24,25)/t15-,16+,17?,18+,19+,20-,22?/m0/s1 |
| Formel vægt | 474.26 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?