Få mere at vide
Oseltamivirsyre, TRC
Artikelnummer. 30008634
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008634 25 mg
30004641 5 mg
30007205 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30008634 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO70098025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 187227-45-8
Molekylær formel C14 H24 N2 O4
Molekylvægt (g/mol) 284.35
Synonym 1-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 4-(acetylamino)-5-amino-3-(1-ethylpropoxy)-, (3R,4R,5S)-, 1-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 4-(acetylamino)-5-amino-3-(1-ethylpropoxy)-, [3R-(3α,4β,5α)]-, (3R,4R,5S)-4-(Acetylamino)-5-amino-3-(1-ethylpropoxy)-1-cyclohexene-1-carboxylic acid, GS 4071, Oseltamivir acid, Ro 64-0802
IUPAC navn (3R,4R,5S)-4-acetamido-5-amino-3-pentan-3-yloxycyclohexen-1-carboxylsyre
SMIL CCC(CC)O[C@@H]1C=C(C[C@H](N)[C@H]1NC(=O)C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oseltamivir Acid
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C14H24N2O4/c1-4-10(5-2)20-12-7-9(14(18)19)6-11(15)13(12)16-8(3)17/h7,10-13H,4-6,15H2,1-3H3,(H,16,17)(H,18,19)/t11-,12+,13+/m0/s1
Mængde 25 mg
Formel vægt 284.1736
Procent renhed >95%