Få mere at vide
Osalmid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492369
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16492369 1 g
16422306 500 mg
16408846 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16492369 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB2116
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Osalmid is a ribonucleotide reductase small subunit M2 (RRM2) targeting compound; suppresses ribonucleotide reductase activity with an IC50 of 8.23 μM.
Osalmid is a ribonucleotide reductase small subunit M2 (RRM2) targeting compound
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Osalmid
CAS 526-18-1
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H11NO3
Mængde 1 g
Synonym Oxaphenamide 4'-Hydroxysalicylanilide
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (436.24 mM)
SMIL O=C(NC1=CC=C(O)C=C1)C2=CC=CC=C2O
Molekylvægt (g/mol) 229.23
Formel vægt 229.23
Procent renhed 99.85%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus