Få mere at vide
γ-Oryzanol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16422389
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16422389 1 g
1 options
Artikelnummer. 16422389 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB2194
MedChemExpress γ-Oryzanol is a potent DNA methyltransferases (DNMTs) inhibitor in the striatum of mice. γ-Oryzanol significantly inhibits the activities of DNMT1 (IC50=3.2 μM), DNMT3a (IC50=22.3 μM).
γ-Oryzanol is a potent DNA methyltransferases (DNMTs) inhibitor in the striatum of mice. γ-Oryzanol significantly inhibits the activities of DNMT1 (IC50=3.2 μM), DNMT3a (IC50=22.3 μM).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale γ-Oryzanol
CAS 11042-64-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C40H58O4
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (103.67 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@@H]([C@@]1([H])CC[C@]2(C)[C@]1(C)CCC34C2CCC5[C@@]3(CC[C@H](OC(/C=C/C6=CC(OC)=C(O)C=C6)=O)C5(C)C)C4)CC/C=C(C)\C
Molekylvægt (g/mol) 602.89
Formel vægt 602.89
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death