missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Oryzalin, TRC

Artikelnummer. 30425229
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30425229 250 mg
30421194 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30425229 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO675503250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 19044-88-3
Molekylær formel C12 H18 N4 O6 S
Molekylvægt (g/mol) 346.36
Synonym Sulfanilamide, 3,5-dinitro-N4,N4-dipropyl- (8CI), 4-(Dipropylamino)-3,5-dinitrobenzenesulfonamide, 3,5-Dinitro-N4,N4-dipropylsulfanilamide, Dirimal, EL 119, N4,N4-Dipropyl-3,5-dinitrosulfanilamide, NSC 648479, Oryzalin, Oryzalin 4 Pro, Rizelan, Ryzelan, Surflan
IUPAC navn 4-(dipropylamino)-3,5-dinitrobenzenesulfonamide
SMIL CCCN(CCC)c1c(cc(cc1[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)N)[N+](=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Oryzalin
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C12H18N4O6S/c1-3-5-14(6-4-2)12-10(15(17)18)7-9(23(13,21)22)8-11(12)16(19)20/h7-8H,3-6H2,1-2H3,(H2,13,21,22)
Formel vægt 346.0947
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.