Få mere at vide
Oryzalin, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16604564 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16604564 100 mg 100mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16604564 Leverandør Honeywell Fluka Leverandørnr. R1789100MG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oryzalin
CAS 19044-88-3
CAS Max % ≤ 100%
Lineær formel C12H18N4O6S
Beilstein 2177305
Farve Light Orange
Smeltepunkt 139.7°C
Synonym 4-(dipropylamino)-3,5-dinitrobenzenesulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 346.36 g/mol