Få mere at vide
Oryctalure, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oryctalure |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H22O2/c1-4-6-7-10(3)8-9-11(12)13-5-2/h10H,4-9H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 186.162 |