Få mere at vide
OrthoPhosphoric Acid Solution 1M, Certified, for HPLC, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 mL
Emballage:
Plastic Coated Glass bottle
Pakningsstørrelse:
500ml
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 7664-38-2 |
| Fysisk form | Liquid |
| Mængde | 500 mL |
| Molekylær formel | H3O4P |
| MDL nummer | 11340 |
| Synonym | orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico |
| InChI nøgle | NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | OP(=O)(O)O |
| IUPAC navn | phosphoric acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 97.994 |
| Vis mere |