Få mere at vide
Orthophosphoric Acid, Pure, about 100% H3PO4 (Contains Some H4P2O7), Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
500g
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 42°C |
| CAS | 7664-38-2 |
| Farve | White |
| pH | 1 |
| Fysisk form | Powder/Solid |
| Mængde | 500 g |
| Molekylær formel | H3O4P |
| MDL nummer | 11340 |
| Synonym | orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico |
| InChI nøgle | NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Phosphoric acid
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H290-Kan ætse metaller.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.