Få mere at vide
Ortofosforsyre, til HPLC, Thermo Scientific
Artikelnummer. 30280929 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Artikelnummer. Mængde
30280929 500 mL
1 options
Artikelnummer. 30280929 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. T004500500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    249.00 DKK
    241.05 DKK / 500ml
    Spare 7.95 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Orthophosphoric Acid
Emballage HDPE plastikflaske
CAS 7664-38-2
Mængde 500 mL
Molekylvægt (g/mol) 97.99 g/mol
Procent renhed >85%
Grad HPLC
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ortho-Phosphoric Acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphoric acid