Få mere at vide
Orthophosphorsyre, 85 %, HPLC til elektrokemisk detektion, certificeret, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10644732 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Emballage:
Plastbelagt glasflaske
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10644732 500 mL Plastbelagt glasflaske 500ml
1 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10644732 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. O/0515/PB08
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    671.64 DKK
    445.53 DKK / 500ml
    Spare 226.11 DKK
    33% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
H3O4P, CAS-nummer-7664-38-2, acide phosphorique, evits, acido fosforico, hvid, acidum phosphoricum, sonac, o-phosphorsyre, wc-reiniger, orthophosphorsyre, phosphorsyre, 500mL, 158 deg. NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N, 21 grader C, 11340, 97.994
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 158 °C
Smeltepunkt 21 °C
CAS 7664-38-2
pH 2
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Molekylær formel H3O4P
MDL nummer 11340
Synonym orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
InChI nøgle NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
SMIL OP(=O)(O)O
IUPAC navn fosforsyre
Molekylvægt (g/mol) 97.994
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
Emballage Plastbelagt glasflaske
Damptryk 2 hPa ved 20 °C
Tæthed Dampdensitet: 3,4
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphoric acid, 85+% solution in water
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Orthophosphoric acid