Få mere at vide
Orthophosphorsyre, 85+%, ekstra ren, spejlreflekskamera, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterSpecifications
Specifications
| Kogepunkt | 158 °C |
| Smeltepunkt | 21 °C |
| pH | 2 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 2.5 L |
| Emballage | HDPE plastikflaske |
| Damptryk | 2 hPa ved 20 °C |
| Tæthed | Dampdensitet: 3,4 |
Safety and Handling
Product Identifier
- Phosphoric acid, 85+% solution in water
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Orthophosphoric acid