Få mere at vide
Orthophosphorsyre, 85+%, ekstra ren, spejlreflekskamera, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10122010 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
HDPE plastikflaske
Plastbeholder
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10122010 500 mL HDPE plastikflaske 500ml
10172442 1 L HDPE plastikflaske 1 L
10182050 2.5 L HDPE plastikflaske 2.5 L
10020662 5 L HDPE plastikflaske 5 L
10294052 25 L Plastbeholder 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10122010 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. O/0450/PB08
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-38-2
Molekylær formel H3O4P
Molekylvægt (g/mol) 97.994
MDL nummer 11340
InChI nøgle NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC navn fosforsyre
SMIL OP(=O)(O)O
Tekniske data
Kogepunkt 158°C
Smeltepunkt 21°C
pH 2
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Emballage HDPE plastikflaske
Damptryk 2 hPa at 20°C
Tæthed Vapor Density: 3.4
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphoric acid, 85+% solution in water
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Orthophosphoric acid