Få mere at vide
Orthophosphorsyre, 85+%, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10559000 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
HDPE plastikflaske
Plastbeholder
Plastbelagt glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10559000 2.5 L HDPE plastikflaske 2.5 L
10244010 500 mL HDPE plastikflaske 500ml
10438990 1 L HDPE plastikflaske -
11478443 2.5 L Plastbelagt glasflaske 2.5 L
12646747 25 L Plastbeholder 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10559000 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. O/0500/PB17
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
H3O4P, CAS-nummer-7664-38-2, syrefosforique, acido fosforico, acidum phosphoricum, evits, o-phosphorsyre, orthophosphorsyre, fosforsaure, sonac, wc-reiniger, hvid, 2,5L, 158 grader. C, CHEBI:26078, Ubetegnet, NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N, 21 grader. C, 11340, 97.994, HDPE plastikflaske | CAS: 7664-38-2 | H3O4P | 97,994 g/mol
H3O4P, CAS-nummer-7664-38-2, acide phosphorique, acido fosforico, acidum phosphoricum, evits, o-phosphorsyre, orthophosphorsyre, phosphorsaeure, sonac, wc-reiniger, hvid, 2,5L, 158 grader, 260 grader, 158 grader, 260 NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N, 21 grader C, 11340, 97.994, HDPE plastikflaske
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-38-2
Molekylær formel H3O4P
Molekylvægt (g/mol) 97.994
MDL nummer 11340
InChI nøgle NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC navn fosforsyre
SMIL OP(=O)(O)O
Tekniske data
Kogepunkt 158 °C
Kemisk navn eller materiale Orthophosphoric Acid
Smeltepunkt 21 °C
pH 2
Fysisk form Væske
Mængde 2.5 L
Emballage HDPE plastikflaske
Damptryk 2 hPa ved 20 °C
Tæthed Dampdensitet: 3,4
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphoric acid, 85+% solution in water
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Orthophosphoric acid