Tekniske data
| Farve | Maks. 10 (APHA) |
| Smeltepunkt | 28 °C |
| Tæthed | 1,71 - 1,87 g/cm³ (25 °C) |
| Tungmetaller (som Pb) | Max. 0,001% |
| Emballage | Plastflaske |
| Reducerende stoffer | Bestå test |
| Analyseprocentområde | min. 85,0% |
| Mængde | 2.5 L |