Få mere at vide
Orthophosphorsyre≥ 85 %, BAGER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10046190 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10046190 1 L 1 L
10361411 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10046190 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 6024.1000
Overskrider ACS-specifikationerne
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-38-2
Molekylær formel H3O4P
Molekylvægt (g/mol) 97.99
MDL nummer MFCD00011340
InChI nøgle NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Phosphoric acid
IUPAC navn fosforsyre
SMIL OP(O)(O)=O
Tekniske data
Farve Maks. 10 (APHA)
Smeltepunkt 28°C
Tæthed 1.71 - 1.87 g/cm³ (25°C)
Tungmetaller (som Pb) max. 0.001%
Emballage Plastflaske
Reducerende stoffer Passes Test
Analyseprocentområde min. 85.0%
Mængde 1 L