missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Orthocaine, Mikromol™
Beskrivelse
Orthocaine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Orthocaine |
| CAS | 536-25-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Orthocaine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H9 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Benzoic acid, 3-amino-4-hydroxy-, methyl ester, Orthoform (6CI), 1-Hydroxy-2-amino-4-carbomethoxybenzene, 3-Amino-4-hydroxybenzoic acid methyl ester, Aminobenz, Methyl 3-amino-4-hydroxybenzoate, Methyl 4-hydroxy-3-aminobenzoate, Methyl m-amino-p-hydroxybenzoate, NSC 9813, Orthocaine, Orthoderm, Orthoform New |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO3/c1-12-8(11)5-2-3-7(10)6(9)4-5/h2-4,10H,9H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)c1ccc(O)c(N)c1 |
| IUPAC navn | methyl 3-amino-4-hydroxybenzoate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?