Få mere at vide
ortho-Topolin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ortho-Topolin |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11N5O/c18-9-4-2-1-3-8(9)5-13-11-10-12(15-6-14-10)17-7-16-11/h1-4,6-7,18H,5H2,(H2,13,14,15,16,17) |
| Formel vægt | 241.0964 |