Få mere at vide
ortopolin Ribosid, TRC
Artikelnummer. 30457315
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30457315 50 mg
30454113 250 mg
30457180 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30457315 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT54028550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50868-58-1
Molekylær formel C17H19N5O5
Molekylvægt (g/mol) 373.36
Synonym 6-(2-Hydroxybenzylamino)-9-ß-D-ribofuranosylpurine, ortho-Topolin-9-riboside, N6-(o-Hydroxybenzyl)adenosine, Cytokinin R, 6-(o-Hydroxybenzylamino)-9-beta-D-ribofuranosylpurine, 6-(2-Hydroxybenzyl)aminopurine Riboside, 6-(2-Hydroxybenzyl)adenosine, (o-Hydroxybenzyl)adenine Riboside, N-[(2-Hydroxyphenyl)methyl]adenosine
IUPAC navn (2R,3S,4R,5R)-2-(hydroxymethyl)-5-[6-[(2-hydroxyphenyl)methylamino]purin-9-yl]oxolane-3,4-diol
SMIL OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(NCc4ccccc4O)ncnc23
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ortho-Topolin Riboside
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C17H19N5O5/c23-6-11-13(25)14(26)17(27-11)22-8-21-12-15(19-7-20-16(12)22)18-5-9-3-1-2-4-10(9)24/h1-4,7-8,11,13-14,17,23-26H,5-6H2,(H,18,19,20)/t11-,13-,14-,17-/m1/s1
Formel vægt 373.1386
Procent renhed >95%