Få mere at vide
ortho-Topolin Riboside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ortho-Topolin Riboside |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19N5O5/c23-6-11-13(25)14(26)17(27-11)22-8-21-12-15(19-7-20-16(12)22)18-5-9-3-1-2-4-10(9)24/h1-4,7-8,11,13-14,17,23-26H,5-6H2,(H,18,19,20)/t11-,13-,14-,17-/m1/s1 |
| Formel vægt | 373.1386 |
| Procent renhed | >95% |