Få mere at vide
ortho-fosforsyre, 85 %, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Beskrivelse
- Synonymer: Orthophosphorsyre
- Molekylformel: H 3 PO 4
- Molmasse: 98,00 g/mol
- CAS: 7664-38-2
- EIN ECS nr.: 231-633-2
- Består test for stoffer udfældet med ammoniak
Tekniske data
Tekniske data
| Opløsningens udseende | Clear and colorless |
| Smeltepunkt | ∼21°C |
| Kogepunkt | ∼158°C |
| Tæthed | 1.71g/cm3 |
| Identifikation | Passes Test |
| Damptryk | 2.2 hPa (at 25°C) |
| Mængde | 1 L |
| Fysisk form | Væske |
| Opløselighedsinformation | Miscible in water (20°C) |
| Formel vægt | 98.00g/mol |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- ortho-Fosforsyre, 85%,AR, ACS, ISO
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
- MIXTURE LIST-Indeholder: Phosphoric acid