Få mere at vide
ortho-fosforsyre, 85 %, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Artikelnummer. 11324144
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11324144 1 L 1 L
11334144 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11324144 Leverandør Scharlab Leverandørnr. AC11001000
Anvendes i analytisk kemi, som laboratoriereagens, i gødningssammensætninger, som opløsningsmidler (til farmaceutisk brug) og som antioxidant (i fødevareindustrien).
  • Synonymer: Orthophosphorsyre
  • Molekylformel: H 3 PO 4
  • Molmasse: 98,00 g/mol
  • CAS: 7664-38-2
  • EIN ECS nr.: 231-633-2
  • Består test for stoffer udfældet med ammoniak
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-38-2
Molekylær formel H3O4P
Molekylvægt (g/mol) 97.994
InChI nøgle NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC navn fosforsyre
SMIL OP(=O)(O)O
Tekniske data
Opløsningens udseende Clear and colorless
Smeltepunkt ∼21°C
Kogepunkt ∼158°C
Tæthed 1.71g/cm3
Identifikation Passes Test
Damptryk 2.2 hPa (at 25°C)
Mængde 1 L
Fysisk form Væske
Opløselighedsinformation Miscible in water (20°C)
Formel vægt 98.00g/mol
Procent renhed ≥85% (acidimetric)
Grad ACS-reagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ortho-Fosforsyre, 85%,AR, ACS, ISO
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphoric acid