Få mere at vide
ortho-Metoprolol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-1-[2-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol |
| CAS | 163685-38-9 |
| Molekylær formel | C15 H25 N O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (2RS)-1-[2-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol, Metoprolol Succinate Imp. E (EP), Metoprolol Tartrate Imp. E (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C15H25NO3/c1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-7-5-4-6-13(15)8-9-18-3/h4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3 |
| SMIL | COCCc1ccccc1OCC(O)CNC(C)C |
| IUPAC navn | 1-[2-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 267.36 |
| Formel vægt | 267.1834 |