Få mere at vide
MedChemExpress ortho-iodoHoechst 33258
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Mængde | 50 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : 50 mg/mL (93.56 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Molekylvægt (g/mol) | 534.39 g/mol |
| CAS | 158013-41-3 |