Få mere at vide
ortogliclazid, TRC
Artikelnummer. 30394117
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30394117 1 g
1 options
Artikelnummer. 30394117 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG4098801G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ortho Gliclazide
CAS 1076198-18-9
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C15 H21 N3 O3 S
Mængde 1 g
Synonym 1-(Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)-3-[(2-methylphenyl)sulphonyl]urea, Gliclazide Imp. F (EP)
InChI formel InChI=1S/C15H21N3O3S/c1-11-5-2-3-8-14(11)22(20,21)17-15(19)16-18-9-12-6-4-7-13(12)10-18/h2-3,5,8,12-13H,4,6-7,9-10H2,1H3,(H2,16,17,19)
SMIL Cc1ccccc1S(=O)(=O)NC(=O)NN2CC3CCCC3C2
IUPAC navn 1-(3,3a,4,5,6,6a-hexahydro-1H-cyclopenta[c]pyrrol-2-yl)-3-(2-methylphenyl)sulfonylurea
Molekylvægt (g/mol) 323.41
Formel vægt 323.1304
Procent renhed >95