missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(+/-)-ortho-Cotinine, TRC

Artikelnummer. 30358479
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30358479 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30358479 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC72505010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (R,S)-ortho-Cotinine
CAS 147732-31-8
Molekylær formel C10 H12 N2 O
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12N2O/c1-12-9(5-6-10(12)13)8-4-2-3-7-11-8/h2-4,7,9H,5-6H2,1H3
SMIL CN1C(CCC1=O)c2ccccn2
IUPAC navn 1-methyl-5-pyridin-2-ylpyrrolidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 176.22
Formel vægt 176.095
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.