missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(+/-)-ortho-Cotinine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R,S)-ortho-Cotinine |
| CAS | 147732-31-8 |
| Molekylær formel | C10 H12 N2 O |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O/c1-12-9(5-6-10(12)13)8-4-2-3-7-11-8/h2-4,7,9H,5-6H2,1H3 |
| SMIL | CN1C(CCC1=O)c2ccccn2 |
| IUPAC navn | 1-methyl-5-pyridin-2-ylpyrrolidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.22 |
| Formel vægt | 176.095 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?